Merck
901183
Sigma-Aldrich
Propylhydrazine hydrochloride
別名:
1-Propylhydrazine HCl, Nucleophilic hydrazine probe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H10N2 · xHCl
CAS番号:
分子量:
74.12 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
フォーム
solid
利用可能性
available only in USA
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]Cl.NNCCC
アプリケーション
Propylhydrazine can be used as synthetic building blocks for various applications. Ben Cravatt′s lab recently developed clickable, nucleophilic hydrazine probes for "reverse-polarity" activity-based protein profiling, or (RP)-ABPP, where this propylhydrazine was used as a competitor for hydrazine probe 901210.
関連製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
901183-1G:
901183-VAR:
901183-250MG:
901183-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)