Merck
901170
Sigma-Aldrich
Phospho(enol)pyruvic acid-13C3 potassium salt
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3H4KO6P
分子量:
209.11
UNSPSCコード:
12352106
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH2]=[13C]([13C](O)=O)OP(O)(O[K])=O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901170-VAR:
901170-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)