Merck
88808
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-メトキシ-2-プロパノール
≥98.5% (sum of enantiomers)
別名:
(S)-(+)-プロピレングリコール1-メチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10O2
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1718940
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.5% (sum of enantiomers)
形状
liquid
光学活性
[α]20/D +22±2°, c = 10% in chloroform
屈折率
n20/D 1.403
密度
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
COC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
アプリケーション
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol can be used as a reactant to prepare:
  • (S)-1-methoxypropan-2-yl 4-methylbenzenesulfonate by reacting with tosyl chloride in the presence of pyridine.
  • Thiazolopyridine urea derivatives.
  • Quinazoline derivatives as potential inhibitors of EGFR/HER-2 tyrosine kinases.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
88808-BULK-F:
88808-1ML-F:
88808-5ML-F:
88808-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Discovery of new quinazoline derivatives as irreversible dual EGFR/HER2 inhibitors and their anticancer activities-Part 1
D Debasis, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 29(4), 591-596 (2019)