蒸気密度
3.12 (vs air)
蒸気圧
10.9 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
532 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
13.8 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
n20/D 1.403
bp
118-119 °C (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
65692-1ML-F:4548174013861
65692-BULK-F:
65692-VAR-F:
65692-5ML-F:4548174013878
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Utility of Headspace Grade Solvents for the Analysis of Organic Volatile Impurities