安全性情報
86350
Sigma-Aldrich
Teepol 610 S
anionic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Shell
密度
~1.03 g/mL at 20 °C
アプリケーション
detection
詳細
Teepol 610 Sは、強い湿潤活性と洗浄活性を持つ界面活性剤混合物です。
アプリケーション
Teepol 610 Sは、炭素捕捉テクノロジーで使用する酵素のカイネティック研究において溶液の表面波動を防ぐために使用されています。
法的情報
Teepol is a trademark of Shell Chemical Co.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86350-1L:
86350-5L:
86350-VAR:
86350-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)