Merck
856193
Sigma-Aldrich
(−)-Erythromycin hydrate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H67NO13 · xH2O
分子量:
733.93 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D −70°, c = 2 in ethanol
mp
138-140 °C (lit.)
官能基
amine
ester
ether
ketone
SMILES記法
[H]O[H].CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.H2O/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;1H2/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;/m1./s1
InChI Key
XGYMKYQKIUWFJD-YZPBMOCRSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
856193-5G:
856193-25G:
856193-VAR:
856193-BULK:
856193-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rafael Peña-Miller et al.
Journal of the Royal Society, Interface, 9(75), 2488-2502 (2012-05-26)
Medical and pharmacological communities have long searched for antimicrobial drugs that increase their effect when used in combination, an interaction known as synergism. These drug combinations, however, impose selective pressures in favour of multi-drug resistance and as a result, the