About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H67NO13
CAS番号:
分子量:
733.93
Beilstein:
75279
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
APIファミリー
erythromycin
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI Key
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
作用機序:エリスロマイシンは、ペプチド転位ステップにおける伸長を阻害することで作用し、特に、細菌の70s rRNA複合体の50sサブユニットに結合することで、A-部位からP-部位へのアミノアシル転位を阻害します。
抗菌スペクトル:本製品は、グラム陰性細菌とグラム陽性細菌の両方に対して作用します。
抗菌スペクトル:本製品は、グラム陰性細菌とグラム陽性細菌の両方に対して作用します。
包装
Unit quantity: 250 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)