Merck
S1100000
スピラマイシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ホルマシジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
spiramycin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](OC2CCC(C(C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1OC3OC(C)C(OC4CC(C)(O)C(O)C(C)O4)C(C3O)N(C)C
InChI
1S/C43H74N2O14/c1-24-21-29(19-20-46)39(59-42-37(49)36(45(9)10)38(27(4)56-42)58-35-23-43(6,51)41(50)28(5)55-35)40(52-11)31(47)22-33(48)53-25(2)15-13-12-14-16-32(24)57-34-18-17-30(44(7)8)26(3)54-34/h12-14,16,20,24-32,34-42,47,49-51H,15,17-19,21-23H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26?,27?,28?,29+,30?,31-,32+,34?,35?,36?,37?,38?,39+,40+,41?,42?,43?/m1/s1
InChI Key
ACTOXUHEUCPTEW-JMRHEKERSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
スピラマイシンEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel Ajzenberg
Expert review of anti-infective therapy, 9(2), 169-171 (2011-02-24)
Every 3 years, the International Congress on Congenital Toxoplasmosis meeting gathers experts with different backgrounds who are involved in congenital toxoplasmosis: gynecologists, pediatricians, ophthalmologists, microbiologists, epidemiologists and research scientists. Most attendees come from the Americas and Europe, where substantial work
Wai Kit Chew et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(4), 1762-1768 (2012-01-25)
Toxoplasma gondii is a parasite that generates latent cysts in the brain; reactivation of these cysts may lead to fatal toxoplasmic encephalitis, for which treatment remains unsuccessful. We assessed spiramycin pharmacokinetics coadministered with metronidazole, the eradication of brain cysts and
G Gasparini et al.
International journal of immunopathology and pharmacology, 23(2), 619-626 (2010-07-22)
Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ) consists of an exposure of the jaw bone that persists for over 8 weeks in patients with positive history for bisphosphonates. Symptomatology is characterized by dull and ceaseless pain, and in advanced stages, the
Rola Hussein et al.
Arab journal of gastroenterology : the official publication of the Pan-Arab Association of Gastroenterology, 12(1), 44-47 (2011-03-25)
Drug-induced liver injury (DILI) is a leading cause of acute liver failure and is the most frequent reason for post-marketing drug withdrawal. The spectrum of liver injury is wide, ranging from mild and subclinical injury, noticeable only on routine biochemical
P S Franco et al.
Placenta, 32(11), 838-844 (2011-09-13)
Toxoplasma gondii is an important pathogen which may cause fetal infection if primary infection. Our previous studies have used human choriocarcinoma trophoblastic cells (BeWo cell line) as experimental model of T. gondii infection involving placental microenvironment. This study aimed to examine