Merck
808563
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(octanoate-1,2,3,4-13C4)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C12C15H50O6
分子量:
482.59
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+12
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[13C]([13C][13C][13C]CCCC)OCC(O[13C]([13C][13C][13C]CCCC)=O)CO[13C]([13C][13C][13C]CCCC)=O
InChI
1S/C27H32O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-12,22-23H2,1-3H3/i13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1,20+1,21+1,25+1,26+1,27+1
InChI Key
WOPOIFUUEQBYDP-IZOVDCKGSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
808563-VAR:
808563-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)