同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
CCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3/i25+1,26+1,27+1
InChI Key
VLPFTAMPNXLGLX-UTXJEHKQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
425893-VAR:
425893-250MG:
425893-BULK:
425893-1G:
13C-trioctanoin: a nonradioactive breath test to detect fat malabsorption.
J B Watkins et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 90(3), 422-430 (1977-09-01)