Merck
617121
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(octanoate-d15)
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Trioctanoin-d45 (tri-octyl-d45)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D45H5O6
分子量:
515.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
分子量
515.06 by atom % calculation (98 atom % D)
質量シフト
M+45
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OCC(COC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2
InChI Key
VLPFTAMPNXLGLX-PMCKLPPWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3