Merck
492663
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(stearate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
Glyceryl tri(octadecanoate-1-13C), Tristearin-carboxyls-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)1613CO2CH2]2CHO213C(CH2)16CH3
CAS番号:
分子量:
894.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
mp
72-75 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3/i55+1,56+1,57+1
InChI Key
DCXXMTOCNZCJGO-FIXLHGMNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
492663-250MG:
492663-VAR:
492663-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)