Merck
804363
Sigma-Aldrich
Potassium 4-anisoyltrifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BF3KO2
CAS番号:
分子量:
242.04
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
SMILES記法
O=C(B(F)(F)F)C1=CC=C(OC)C=C1.[K]
InChI
1S/C8H7BF3O2.K.H/c1-14-7-4-2-6(3-5-7)8(13)9(10,11)12;;/h2-5H,1H3;;
InChI Key
VXVQBCXLJYVTDZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Acyltrifluroborates (KAT′s) are bench, air, and moisture stable reagents for rapid, chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions, without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
804363-BULK:
804363-VAR:
804363-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)