Merck
799122
Sigma-Aldrich
Azo-Resveratrol-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
別名:
5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)diazenyl-1,3-benzenediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H1015N2O3
分子量:
232.21
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC(/[15N]=[15N]/C2=CC=C(O)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C12H10N2O3/c15-10-3-1-8(2-4-10)13-14-9-5-11(16)7-12(17)6-9/h1-7,15-17H/b14-13+/i13+1,14+1
InChI Key
AVZQUPWHMPXTCT-YUIILNQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.