Merck
791369
Sigma-Aldrich
Tang-Yu Auxiliary
97%
別名:
2-(2-Cyanophenoxy)-2-fluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6FNO3
CAS番号:
分子量:
195.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
105-108 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
nitrile
SMILES記法
O=C(O)C(F)OC1=C(C#N)C=CC=C1
InChI
1S/C9H6FNO3/c10-8(9(12)13)14-7-4-2-1-3-6(7)5-11/h1-4,8H,(H,12,13)
InChI Key
WPPDDNKKUDYVMF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
The Tang-Yu Auxiliary is a recyclable template for highly meta-selective C-H activation of N-methylanilines as reported by Yu and coworkers.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
791369-1G:
791369-BULK:
791369-10G:
791369-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)