Merck
ALD00508
Sigma-Aldrich
Yu Fluorination Ligand
≥95%
別名:
2,5,6,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19NO
CAS番号:
分子量:
241.33
UNSPSCコード:
41116155
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
SMILES記法
CC1=C2C(OC(C)CC2)=NC3=C1C(C)=CC(C)=C3
InChI
1S/C16H19NO/c1-9-7-10(2)15-12(4)13-6-5-11(3)18-16(13)17-14(15)8-9/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
LOKRNFHHPZEJLL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Yu Fluorination Ligand is widely employed for the chemoselective functionalization of sp2- and sp3 C-H bonds.
アプリケーション
The Yu Fluorination Ligand in tandem with Selectfluor(R) (Aldrich 439479) under palladium catalysis can promote direct fluorination of C(sp3)-H bonds stereoselectively. Yu and coworkers have displayed this on amino acid derivatives with directing group assistance from the Yu-Wasa Auxiliary (Aldrich 791806).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00508-250MG:
ALD00508-BULK:
ALD00508-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)