Merck
769746
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxybutyrate
≥95.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
118.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
SMILES記法
O=C(OC)CC(O)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
InChI Key
LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
remarks on GC: no single impurity > 1.0%
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
321.8 °F
引火点(℃)
161 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
769746-1G:
769746-VAR:
769746-5G:
769746-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)