Merck
56655
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-ヒドロキシ吉草酸メチル
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(−)-メチル(R)-3-ヒドロキシペンタノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O3
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
4655380
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −37±3°, c = 1% in chloroform
屈折率
n20/D 1.427
bp
68-70 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
CC[C@@H](O)CC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI Key
XHFXKKFVUDJSPJ-RXMQYKEDSA-N
アプリケーション
  • Preparation of single-enantiomer 2-methyl-4-heptanol, a pheromone of Metamasius hemipterus, using (S)-2-methoxy-2-(1-naphthyl)propionic acid.: This research outlines the synthesis of a single-enantiomer pheromone compound using (S)-2-methoxy-2-(1-naphthyl)propionic acid. The process highlights the importance of enantiopure intermediates like (−)-Methyl (R)-3-hydroxyvalerate in the synthesis of biologically active compounds (Ichikawa and Ono, 2006).
その他情報
EPC合成のキラルなビルディングブロックかつ、そのジアニオンに対する選択的な抗アルキル化。OH基の保護およびエステル基からアルデヒドまたはアルコ-ルへの還元。ピバルアルデヒドを用いたジオキサノンの立体選択的な合成
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
56655-1ML:
56655-BULK:
56655-5ML:
56655-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K. Mori et al.
Tetrahedron, 41, 919-919 (1985)
K. Mori et al.
Liebigs Ann. Chem., 159-159 (1990)
P. DeShong et al.
Tetrahedron Letters, 27, 2091-2091 (1986)
G. Frater
Helvetica Chimica Acta, 62, 2825-2825 (1979)
J. Zimmermann et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 1104-1104 (1987)