About This Item
化学式:
[COCH2CH(CH3)O]m[COCH2CH(C2H5)O]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
詳細
8 mol% is approximately 9 wt%.
品質水準
組成
PHV content, 8 mol %
SMILES記法
CC(O)CC(O)=O.CCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C4H8O3/c1-2-4(6)3-5(7)8;1-3(5)2-4(6)7/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
IUPHTVOTTBREAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate): Enhancement Strategies for Advanced Applications: Review on enhancing PHBV for advanced applications, discussing various strategies for improving its properties (Rivera-Briso & Serrano-Aroca, 2018).
- In vitro characterization and nuclear delivery of poly (3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)(PHBV) based nanoparticles: Preparation and study of PHBV nanocapsules for penetration into human osteosarcoma and L929 cells (Şahin, 2015).
特徴および利点
生分解性ポリマ-
調製ノート
微生物を利用する制御された発酵プロセスにより生産されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
403105-100G:
403105-BULK:
403105-10G:
403105-VAR:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
403105-100G | 4061833597620 |
403105-10G | 4061833431993 |