特徴
generation 2
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
不純物
<2% Acetone
官能基
phosphine
SMILES記法
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CN(C)c3ccc(cc3)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H28NP.C12H10N.ClH.Pd/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h9-12H,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
LRWGTPCCIGPYMI-UHFFFAOYSA-M
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
764299-2G:4548173319339
764299-BULK:
764299-500MG:4548173319346
764299-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
764299-2G | 4061832970950 |
764299-500MG | 4061832970967 |