Merck
764094
Sigma-Aldrich
1,8-ジブロモナフタレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6Br2
CAS番号:
分子量:
285.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
mp
105-110 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1cccc2cccc(Br)c12
InChI
1S/C10H6Br2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
InChI Key
DLXBGTIGAIESIG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
764094-VAR:
764094-1G:
764094-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
764094-1G4061826003930