Merck
246530
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸エチル
99%
別名:
Ethyl 1,1,1-trifluoromethanesulfonate, Ethyl triflate, Ethyl trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO2OC2H5
CAS番号:
分子量:
178.13
Beilstein:
1770746
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.336 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
密度
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-2-9-10(7,8)3(4,5)6/h2H2,1H3
InChI Key
UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ethyl trifluoromethanesulfonate (EtOTf) is a useful reagent used in organic synthesis that can be used to introduce an ethyl group into a variety of compounds. EtOTf is also a good leaving group, which makes it useful in a variety of other reactions, such as nucleophilic substitutions and eliminations.
アプリケーション
Ethyl trifluoromethanesulfonate can be used as a precursor to prepare ionic liquids with triflate anions. It is reacted with a selected amine in the presence of a base, resulting in the formation of the desired ionic liquid with a triflate anion.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
246530-5G:
246530-BULK:
246530-1G:
246530-VAR:
246530-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)