安全性情報
8.18035
Sigma-Aldrich
Methyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
別名:
Methyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H3F3O3S
CAS番号:
分子量:
164.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
206-371-7
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
bp
99 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 38 °C
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
InChI Key
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay 1H-NMR: ≥ 90.0 %
Purity 19F-NMR: ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.490 - 1.500
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体