About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5BrIN
分子量:
333.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
173-178 °C
官能基
bromo
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccnc2ccc(I)cc12
InChI
1S/C9H5BrIN/c10-8-3-4-12-9-2-1-6(11)5-7(8)9/h1-5H
InChI Key
RIMFFKOKLMUJLR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
761907-1G:4548174000670
761907-VAR:
761907-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)