Merck
759139
Sigma-Aldrich
β-N-Methyl-d3-amino-DL-alanine-15N2
98 atom % 15N, 98 atom % D, 97% (CP)
別名:
BMAA-15N2,d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(D)315NHCH2CH(15NH2)COOH
分子量:
123.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
SMILES記法
OC(C([15NH2])C[15N]([H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H10N2O2/c1-6-2-3(5)4(7)8/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,5+1,6+1
InChI Key
UJVHVMNGOZXSOZ-OISARLQDSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product is a Neurotoxin
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
注意
Neurotoxin
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
759139-VAR:
759139-BULK:
試験成績書(COA)