Merck
754587
Sigma-Aldrich
cis-バクセン酸-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
cis-11-オクタデセン酸-1,2,3,9,10-13C5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CH(13CH2)2(CH2)5(13CH2)213COOH
分子量:
287.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
liquid
bp
150 °C (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+5
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
−20°C
SMILES記法
O[13C]([13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
InChI Key
UWHZIFQPPBDJPM-HQBGPHGMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
754587-VAR:
754587-BULK:
試験成績書(COA)