Merck
729043
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2,4-ジニトロベンゼン-d3
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6D3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
250.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
71-73 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1Br)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3BrN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H/i1D,2D,3D
InChI Key
PBOPJYORIDJAFE-CBYSEHNBSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
Jan Code
729043-VAR:
729043-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)