Merck
722774
Sigma-Aldrich
trans-9-ヘキサデセン酸-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
パルミトエライジン酸-1,2,3,7,8-13C5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C11H30O2
CAS番号:
分子量:
259.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
InChI Key
SECPZKHBENQXJG-JUEUFVFDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722774-BULK:
722774-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)