Merck
PHL83833
cis-アコニット酸
phyproof® Reference Substance
別名:
cis-プロペン-1,2,3-トリカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2C(CO2H)=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
174.11
Beilstein:
1725829
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
122 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1-
InChI Key
GTZCVFVGUGFEME-IWQZZHSRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83833-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)