Merck
749478
Sigma-Aldrich
コレステロール-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
3β-ヒドロキシ-5-コレステン-2,3,4-13C3, 5-コレステン-3β-オール-2,3,4-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C24H46O
分子量:
389.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
147-149 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i13+1,17+1,21+1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-FCBPLXADSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
749478-BULK:
749478-2MG:
749478-5MG-PW:
749478-VAR:
749478-2MG-PW:
749478-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
749478-2MG4061833241226
749478-5MG4061832897257