About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14NO4P
CAS番号:
分子量:
195.15
Beilstein:
1777584
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥95% (CHN)
95%
フォーム
powder
組成
carbon, 34.9-38.9%
nitrogen, 6.8-7.6%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
官能基
amide
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(CC(N)=O)OCC
InChI
1S/C6H14NO4P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H2,7,8)
InChI Key
QPVCUQOSWAXEOQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
744212-5G:
744212-VAR:
744212-1G:
744212-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)