About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5FN2
CAS番号:
分子量:
112.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.563
密度
1.212 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1cccnc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
InChI Key
QVDACIZNNNFTBO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
728675-BULK:
728675-VAR:
728675-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)