アッセイ
97%
形状
solid
mp
87-91 °C
SMILES記法
Nc1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2
InChI Key
YTHMOBMZVVFNBE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3