Merck
595675
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-フルオロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrFN
CAS番号:
分子量:
175.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
bp
80-83 °C/44 mmHg (lit.)
mp
30-31 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
InChI Key
UODINHBLNPPDPD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
パラジウム触媒を用いたエステルのα-アリ-ル化により4-ピリジルカルボキシピペリジンを生成する反応に用いられた出発物質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
595675-VAR:
595675-1G:
595675-BULK:
595675-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lee K and Lee HP
Tetrahedron Letters, 49(27), 4302-4305 (2008)
"A fast and oxygen-promoted protocol for the ligand-free Suzuki reaction of 2-halogenated pyridines in aqueous media"
Liu C and Yang W
Chemical Communications (Cambridge, England), 41, 6267-6269 (2009)
"A General and Highly Efficient Method for the Construction of Aryl-Substituted N-Heteroarenes"
Liu C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1010(29), 5548-5551 (2010)
Tetrahedron Letters, 48, 1191-1191 (2007)