About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrFN
CAS番号:
分子量:
175.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.531
密度
1.713 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
InChI Key
PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
160.0 °F - closed cup
引火点(℃)
71.1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
722421-5G:
722421-VAR:
722421-1G:
722421-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)