Merck
374830
Sigma-Aldrich
1-Boc-(4-benzyl)piperazine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N2O2
CAS番号:
分子量:
276.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-11-9-17(10-12-18)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,9-13H2,1-3H3
InChI Key
GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Boc-(4-benzyl)piperazine is an heterocyclic building block.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
374830-5G:
374830-1G:
374830-VAR:
374830-250MG:
374830-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)