Merck
707341
Sigma-Aldrich
2-アミノ-3-フルオロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5FN2
CAS番号:
分子量:
112.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
41-45 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1ncccc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI Key
WWEINXQNCAWBPD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.1 °F
引火点(℃)
90.6 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
707341-BULK:
707341-VAR:
707341-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)