Merck
708437
Sigma-Aldrich
2-アミノチアゾール-5-カルボン酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O2S
CAS番号:
分子量:
172.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
159-163 °C
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1cnc(N)s1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
708437-5G:
708437-BULK:
708437-1G:
708437-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)