Merck
234621
Sigma-Aldrich
3-クロロ安息香酸メチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
170.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
99-101 °C/12 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
密度
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
InChI Key
XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
詳細
The (1+1) Resonance Enhanced Multiphoton Ionisation (REMPI) spectrum and the fluorescence excitation spectrum of methyl 3-chlorobenzoate has been measured in the supersonic free jet. Reaction of methyl 3-chlorobenzoate with lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (LDBBA) has been investigated.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
234621-25G:
234621-VAR:
234621-BULK:
234621-100G:
234621-500G:
234621-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lithium diisobutylpiperidinohydroaluminate (LDBPA) as a mild and efficient reducing agent for the conversion of ester to aldehyde.
Ahn JH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26, 377-378 (2005)
Laser jet spectra of methyl 3-chlorobenzoate.
Hirano A, et al.
Journal of Molecular Structure, 701(1), 9-11 (2004)