Merck
735566
Sigma-Aldrich
エチル (R)-1-Boc-4-オキソピペリジン-2-カルボキシラート
97%
別名:
(R)-1-Boc-4-オキソピペリジン-2-カルボン酸 エチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21NO5
CAS番号:
分子量:
271.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
42-47 °C
官能基
ester
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)[C@H]1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H21NO5/c1-5-18-11(16)10-8-9(15)6-7-14(10)12(17)19-13(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3/t10-/m1/s1
InChI Key
YAVQLRUBKDCOCI-SNVBAGLBSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ethyl (R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate can be used as a key intermediate in the preparation of 4-oxopipecolic acid enantiomer, a non-proteinogenic amino acid having antibiotic activity.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
735566-VAR:
735566-BULK:
735566-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Practical synthesis of both enantiomers of protected 4-oxopipecolic acid
Machetti F, et al.
Tetrahedron, 57(23), 4995-4998 (2001)