アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.351 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
密度
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
COC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C3H3F3O4S/c1-10-2(7)3(4,5)11(6,8)9/h1H3
InChI Key
GQJCAQADCPTHKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ハロゲン化アルキルをトリフルオロメチル化するための有用な試薬。
- よう化アリルと臭化アリルのペルフルオロアルキル化に広く適用可能な試薬
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
390755-BULK:
390755-5G:
390755-VAR:
390755-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 705-705 (1989)
A broadly applicable copper reagent for trifluoromethylations and perfluoroalkylations of aryl iodides and bromides.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(16), 3793-3798 (2011-03-29)
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(44), 14305-14316 (2014-09-13)
Vinyl cyclopropane rearrangement (VCPR) has been utilised to synthesise a difluorinated cyclopentene stereospecifically and under mild thermal conditions. Difluorocyclopropanation chemistry afforded ethyl 3-(1'(2'2'-difluoro-3'-phenyl)cyclopropyl) propenoate as all four stereoisomers (18a, 18b, 22a, 22b) (all racemic). The trans-E isomer (18a), prepared in