Merck
734861
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-メチルベンゼンスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrClO2S
CAS番号:
分子量:
269.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
62-66 °C
SMILES記法
Cc1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO2S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
734861-5G:
734861-VAR:
734861-BULK:
734861-1G:
試験成績書(COA)