Merck
664774
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzylsulfonyl chloride
97%
別名:
(4-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride, 4-Chlorobenzenemethanesulfonyl chloride, p-Chloro-α-toluenesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2SO2Cl
CAS番号:
分子量:
225.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
93-97 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI Key
DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
664774-VAR:
664774-1G:
664774-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.