同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
96% (CP)
フォーム
liquid
bp
130-131 °C
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+12
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
InChI Key
JARKCYVAAOWBJS-PSDCQUMKSA-N
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
77.0 °F
引火点(℃)
25 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
732338-VAR:
732338-BULK:
732338-250MG:
732338-250MG-PW:
資料
Various plastics used as barriers to the production of off-flavors in light exposed milk were examined using HS-SPME with a new Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber followed by GC-MS analysis allowing detection of low MW analytes at levels <1 ng/mL.
光にさらされた牛乳にオフフレーバーが生成されないようにするバリアとして使用する各種プラスチックを、新しいCarboxen®/PDMSコーティングされたNitinolファイバーを用いたHS-SPMEで調べた後、低MW被分析物質を検出可能なGC-MSで分析しました。<1 ng/>