Merck
728896
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-(トリブチルスタンニル)チアゾール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H28ClNSSn
CAS番号:
分子量:
408.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.528
密度
1.236 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(Cl)s1
InChI
1S/3C4H9.C3HClNS.Sn/c3*1-3-4-2;4-3-5-1-2-6-3;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
InChI Key
ZXCCAZVZCUGOQU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
728896-5G:4548173308937
728896-BULK:
728896-1G:4548173308920
728896-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)