Merck
728543
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol tert-butyldimethylsilyl ether
≥97% (HPLC)
別名:
(S)-(−)-α,α-Diphenylprolinol tert-butyldimethylsilyl ether, (S)-2-[(tert-Butyldimethylsiloxy)diphenylmethyl]pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H33NOSi
CAS番号:
分子量:
367.60
Beilstein:
10368174
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
官能基
phenyl
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H33NOSi/c1-22(2,3)26(4,5)25-23(21-17-12-18-24-21,19-13-8-6-9-14-19)20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,21,24H,12,17-18H2,1-5H3/t21-/m0/s1
InChI Key
YJFSFDYMOMREQP-NRFANRHFSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
728543-BULK:
728543-1G:
728543-VAR:
728543-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)