Merck
684341
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-5-(2-ピロリジニル)-1H-テトラゾール
96%
別名:
(S)-(−)-2-テトラゾール-5-イルピロリジン, プロリンテトラゾール触媒
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9N5
CAS番号:
分子量:
139.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -9.0°, c = 1 in methanol
mp
253-258 °C
SMILES記法
C1CN[C@@H](C1)c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H9N5/c1-2-4(6-3-1)5-7-9-10-8-5/h4,6H,1-3H2,(H,7,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI Key
XUHYQIQIENDJER-BYPYZUCNSA-N
アプリケーション
以下に用いる有機触媒です。
  • アセトンとアルデヒドの直接不斉アルドール反応によるβ-ヒドロキシケトンの生成、および1,1,1-トリクロロ-2-アルカノールの合成
  • α-アミノ酸合成のためのおよび1,4-ジアミン生成のためのマニッヒ反応
  • マロン酸のエノンへの共役付加
(S)-(−)-5-(2-Pyrrolidinyl)-1H-tetrazole can be used as an organocatalyst:
  • To prepare enantioselective chiral 1,2-oxazines from achiral ketones via an intramolecular Wittig reaction.
  • To synthesize diastereoselective Michael addition products by addition of aliphatic aldehydes to β-nitrostyrene.
  • In the direct asymmetric α-fluorination of linear and branched aldehydes using N-fluorobenzenesulfonamide as the fluorinating agent.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
684341-VAR:
684341-500MG:
684341-BULK:
684341-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oelke, A. et al.
Synlett, 2548-2548 (2006)
Sirirat Kumarn et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (30), 3211-3213 (2006-10-10)
A sequential, organocatalysed asymmetric reaction to access chiral 1,2-oxazines from achiral ketone starting materials is reported, which proceeds in moderate to good yields and excellent enantioselectivity.
Direct asymmetric α-fluorination of aldehydes
Steiner DD, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 117(24), 3772-3776 (2005)