Merck
677213
Sigma-Aldrich
(R)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether
technical grade
別名:
(R)-α,α-Bis[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]prolinol trimethylsilyl ether, (R)-2-[Bis[(bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)]trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine, (R)-2-[Bis[(bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)]trimethylsilyloxy)methyl]pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H23F12NOSi
CAS番号:
分子量:
597.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
光学純度
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp
46-55 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC([C@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m1/s1
InChI Key
MOHRGTBNEJKFMB-LJQANCHMSA-N
アプリケーション
以下に関わる触媒です。
  • メチレンピロリジンによるエナールの縮合環化
  • 共役アルデヒドへのβ-ケトスルホキシドの有機触媒性付加
  • 有機触媒によるアザ-マイケル反応
  • アルデヒドによるプロパルギルエステルの立体選択的プロパルギル位アルキル化
  • α,β-不飽和アルデヒドのエポキシ化またはアジリジン化と、1,3-ジカルボニルのフェイスト・ベナリー反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
677213-BULK:
677213-1G:
677213-VAR:
677213-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Professor Karl Anker Jørgensen and his group have developed ethers which serve as excellent chiral organocatalysts in the direct asymmetric α-functionalization of aldehydes.
Professor Geoffrey Coates and co-workers at Cornell University have reported the preparation and use of catalysts composed of an oxophilic Lewis acid and a cobalt tetracarbonyl anion for the ring expansive carbonylation of epoxides to b-lactones and b-lactones to succinic anhydrides.