Merck
726443
Sigma-Aldrich
(1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene
≥96.5% (HPLC)
別名:
(P,S,S)-pTol-BINASO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H26O2S2
CAS番号:
分子量:
530.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -750±25°, c = 1 in chloroform
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc3ccccc3c2-c4c(ccc5ccccc45)S(=O)c6ccc(C)cc6
InChI
1S/C34H26O2S2/c1-23-11-17-27(18-12-23)37(35)31-21-15-25-7-3-5-9-29(25)33(31)34-30-10-6-4-8-26(30)16-22-32(34)38(36)28-19-13-24(2)14-20-28/h3-22H,1-2H3/t37-,38-/m0/s1
InChI Key
GAWRHNNPYUEUOO-UWXQCODUSA-N
アプリケーション
(1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene can be used as a ligand to prepare:
  • Pd and Pt metal complexes, which are used as catalysts in hydroboration and diboration reactions.
  • Rh metal complex catalysts for asymmetric addition reaction of aryl boronic acids with olefins.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
アナリシスノート
ジアステレオマー純度 ≥97.0%
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
726443-VAR:
726443-500MG:
726443-100MG:
726443-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A chiral bis-sulfoxide ligand in late-transition metal catalysis; rhodium-catalyzed asymmetric addition of arylboronic acids to electron-deficient olefins.
Ronaldo Mariz et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2172-2173 (2008-01-29)
Disulfoxide ligands in rhodium catalyzed asymmetric 1,4-addition: first studies and future directions.
Mariz, R., et al.
Chimia, 63, 508-511 (2009)