Merck
725676
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコールジアクリルアミド
average MN 3,700, acrylamide, ≤1,500 ppm HQ as inhibitor
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2CCHC(O)NH(CH2CH2O)n CH2CH2NHC(O)CHCH2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
ポリエチレングリコールジアクリルアミド, average Mn 3,700, contains ≤1,500 ppm HQ as inhibitor
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mn 3,700
含みます
≤1,500 ppm HQ as inhibitor
転移温度
Tm 50-54 °C
Ω末端
acrylamide
α末端
acrylamide
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
≤1,500 ppm MEHQの初期濃度で合成されます
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
725676-BULK:
725676-VAR:
725676-1G:4548174012529
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christian Lubich et al.
Pharmaceutical research, 33(9), 2239-2249 (2016-06-09)
Recent findings demonstrated anti-PEG antibody formation in some healthy individuals and patients who have not received PEGylated biotherapeutics. Some of these findings evoked criticism because of shortcomings in the antibody assays used. To better understand this topic, we established robust
資料
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity